Läs mer
Bromocresol Green, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromocresol Green |
| Smältpunkt | 217°C to 218°C |
| MDL-nummer | MFCD00005874 |
| Synonym | Bromocresol green, 3,3′,5,5′-Tetrabromo-m-cresolsulfonphthalein, BCG, Bromocresol green |
| Kvantitet | 1 g |