Läs mer
Bromocresol Green, TRC
Produktkod. 30343904
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30343904 5 g
1 options
Produktkod. 30343904 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6833335G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromocresol green
CAS 76-60-8
Molekylformel C21 H14 Br4 O5 S
Kvantitet 5 g
Synonym Tetrabromo-m-cresolphthalein sulfone, 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG
InChI formel InChI=1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3
LEDER Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4C
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxy-2-metylfenyl)-1,1-dioxo-2,1λ^{6}-benzoxatiol-3-yl]-3-metylfenol
Molekylvikt (g/mol) 698.01
Formel vikt 693.7295