Läs mer
Bromocresol Green, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromocresol green |
| CAS | 76-60-8 |
| Molekylformel | C21 H14 Br4 O5 S |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Tetrabromo-m-cresolphthalein sulfone, 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG |
| InChI formel | InChI=1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4C |
| IUPAC-namn | 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxy-2-metylfenyl)-1,1-dioxo-2,1λ^{6}-benzoxatiol-3-yl]-3-metylfenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 698.01 |
| Formel vikt | 693.7295 |