Läs mer
Thermo Scientific Chemicals bromokresol lila, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Det används som en pH-indikator och för att mäta serumalbuminkoncentrationer. Den används som en pH-indikator (5,2-6,8: gul till blålila) och används även vid spektrofotometrisk bestämning av serumalbumin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Den används som en pH-indikator och för att mäta serumalbuminkoncentrationer. Den används som en pH-indikator (5,2-6,8: gul till blålila) och används även vid spektrofotometrisk bestämning av serumalbumin.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i etanol (80 mg/ml), alkohol, metanol (4 mg/ml), metylcellosolve (300 mg/ml) och utspädda alkalier.
Anmärkningar
Övergångsintervall: pH 5,2 (gul) till pH 6,8 (lila)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromocresol Purple |
| Smältpunkt | ∼240 °C (dekomposition) |
| Beilstein | 359618 |
| Merck Index | 14,1387 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. Löslig i etanol (80 mg/ml), alkohol, metanol (4 mg/ml), metylcellosolve (300 mg/ml) och utspädda alkalier. |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 540.24 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.