Läs mer
bromokresol lila, MP Biomedicals™
Produktkod. 11450942 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11450942
Brand: MP Biomedicals 0219508025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 115-40-2
Molekylformel C21H16Br2O5S
Molekylvikt (g/mol) 540.22
MDL-nummer MFCD00011681
InChI-nyckel ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5', 5”-dibromo-o-cresolsulfonephthalein
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
IUPAC-namn 3,3-bis(3-brom-4-hydroxi-5-metylfenyl)-3H-2,1λ6-bensoxatiol-1,1-dion
LEDER CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromocresol purple
Formel vikt 540.24
Färg Brun till lila
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver