Läs mer
bromokresol lila, MP Biomedicals™
Produktkod. 11460942 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460942 100 g 100g
11440942 5 g 5g
11450942 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460942 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219508080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5545.00 SEK
    5281.31 SEK / 100g
    Save 263.69 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540.22 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 115-40-2
Molekylformel C21H16Br2O5S
Molekylvikt (g/mol) 540.22
MDL-nummer MFCD00011681
InChI-nyckel ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5', 5”-dibromo-o-cresolsulfonephthalein
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
IUPAC-namn 3,3-bis(3-brom-4-hydroxi-5-metylfenyl)-3H-2,1λ6-bensoxatiol-1,1-dion
LEDER CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromocresol purple
Färg Brun/lila
Kvantitet 100 g
Fysisk form Kristallint pulver
Formel vikt 540.24
Kvalitet Reagens