Läs mer
Bromocresol lila indikator, Reag. Ph. Eur., Solstice
Produktkod. 15673820
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15673820 1 kg Glasflaska 1kg
15693820 5 g Glasflaska 5g
15683820 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15673820 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 326421KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32720.00 SEK
    27927.62 SEK / 1kg
    Save 4792.38 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Indikator, Reag. Ph. Eur.
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-40-2
Molekylformel C21H16Br2O5S
Molekylvikt (g/mol) 540.22
MDL-nummer MFCD00011681
InChI-nyckel ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
IUPAC-namn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxi-5-metylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-6-metylfenol
LEDER CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromocresol Purple
Smältpunkt 240 °C
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Förpackning Glasflaska
Lämplighet Uppfyller för byte av intervall
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 359618
Färg Mörklila
pH 5,2 till 6,8 (gul till lila)
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 540,22 g/mol
Kvalitet Indikator