Läs mer
Bromocresol Purple Indicator, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
5g
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromocresol Purple |
| Smältpunkt | 240°C |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 359618 |
| Formel vikt | 540.22g/mol |
| Förpackning | Glasflaska |
| Lämplighet | Complies for change range |
| pH | 5.2 to 6.8 (yellow to purple) |
| Kvantitet | 5 g |