Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Lila, ren, indikatorkvalitet
Produktkod. 10347660 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
140 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
140g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10347660 25 g Glasflaska 25g
10295570 5 g Glasflaska 5g
15760809 140 g Glasflaska 140g
11926801 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10347660 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 151330250
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-40-2
Molekylformel C21H16Br2O5S
Molekylvikt (g/mol) 540.22
MDL-nummer MFCD00011681
InChI-nyckel ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromcresol Purple, BCP, 5', 5''-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
LEDER CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Specifikationer
Abs. (20 mg/L i metanol) Följer, (20 mg/L i metanol) Följer vid 0nm
Kemiskt namn eller material Bromocresol Purple
Smältpunkt 245,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall från pH 5,2 (gul) till pH 6,8 (lila)
Färg Rosa eller lax
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig. Andra lösligheter: 75 g/L i etanol (20 °C)
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
IUPAC-namn 3,3-bis(3-brom-4-hydroxi-5-metylfenyl)-3H-2,1λ6-bensoxatiol-1,1-dion
Formel vikt 540.21
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.