Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Lila, ren, indikatorkvalitet
Produktkod. p-4510210 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
140 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
140g
1kg
25g
5g
Produktkod. 10295570
Brand: Thermo Scientific Chemicals 151330050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-40-2
Molekylformel C21H16Br2O5S
Molekylvikt (g/mol) 540.22
MDL-nummer MFCD00011681
InChI-nyckel ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromcresol Purple, BCP, 5', 5''-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
LEDER CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Specifikationer
Abs. (20 mg/L in methanol) Complies, (20 mg/L in methanol) Complies at 0nm
Kemiskt namn eller material Bromocresol Purple
Smältpunkt 245.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 75g/L in ethanol (20°C)
Infrarött spektrum Authentic
IUPAC-namn 3,3-bis(3-brom-4-hydroxi-5-metylfenyl)-3H-2,1λ6-bensoxatiol-1,1-dion
Formel vikt 540.21
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall from pH 5.2 (yellow) to pH 6.8 (purple)
Färg Rosa eller lax
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.