Läs mer
Bromocresol Purple, Pure, Solution 0.04%, Indicator Grade, Fisher Chemical
Produktkod. 10070070 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10070070 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 10070070 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/4330L/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 63.9°C
CAS 115-40-2
MDL-nummer 11681
Förpackning Amber glass bottle
Färg Blue to Violet
pH 7
Kvantitet 500 ml
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bromocresol purple, solution 0.04%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Acetone, Bromocresol purple, Sodium hydroxide