Läs mer
Bromokresol Lila natriumsalt, 0,04 % vikt/volym aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11368967
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
600ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368967 100 mL 100ml
11490151 500 mL 500ml
11378967 6 x 100 mL 600ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11368967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038700.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62625-30-3 | C21H15Br2NaO5S | 562.204 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62625-30-3
Molekylformel C21H15Br2NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 562.204
MDL-nummer MFCD00148896
InChI-nyckel KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
Synonym Bromocresol Purple, water soluble
PubChem CID 23665568
IUPAC-namn natrium;2-[(E)-(3-brom-4-hydroxi-5-metylfenyl)-(3-brom-5-metyl-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]bensensulfonat
LEDER CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromocresol Purple sodium salt
Koncentration 0.04% w/v aq. soln.
Formel vikt 562.22
Färg Orange
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.