Beskrivning
Fläckar och färgämnen
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromocresol Purple Sodium Salt |
| CAS | 62625-30-3 |
| Molekylformel | C21H15Br2NaO5S |
| MDL-nummer | MFCD00148896 |
| Synonym | 5, 5-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein sodium salt |
| InChI-nyckel | KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M |
| LEDER | CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+] |
| IUPAC-namn | natrium;2-[(E)-(3-brom-4-hydroxi-5-metylfenyl)-(3-brom-5-metyl-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]bensensulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 562.204 |
| PubChem CID | 23665568 |
| Visa mer |