Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromokresol Lila, natriumsalt, rent, vattenlösligt, indikator
Product Code. 10194560 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
missing translation for 'unitSize'
100g
10g
25g
5g
Product Code. 10194560
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 229610100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 62625-30-3 | C21H15Br2NaO5S | 562.204 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62625-30-3
Molekylformel C21H15Br2NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 562.204
MDL-nummer MFCD00148896
InChI-nyckel KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
Synonym BCP, Bromcresol Purple, sodium salt, 5';, 5';';-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein, sodium salt
PubChem CID 23665568
IUPAC-namn natrium;2-[(E)-(3-brom-4-hydroxi-5-metylfenyl)-(3-brom-5-metyl-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]bensensulfonat
LEDER CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Bromocresol Purple, sodium salt
Namnnotering Water soluble, Indicator, Pure
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 1394
Löslighetsinformation Solubility in water: Soluble
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 562.2
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Specifik utsläckning 900 min. (590nm, 0.01N NaOH)
Visuell övergångsintervall from pH 5.2 (yellow) to p 6.8 (purple)
Färg Brunt till rött
Kvantitet 10 g
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.