Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromokresol Lila, natriumsalt, rent, vattenlösligt, indikator
Produktkod. 10791881 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10791881 5 g Glasflaska 5g
10194560 10 g Glasflaska 10g
10581091 25 g Glasflaska 25g
10561354 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10791881 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 229610050
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 62625-30-3 | C21H15Br2NaO5S | 562.204 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62625-30-3
Molekylformel C21H15Br2NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 562.204
MDL-nummer MFCD00148896
InChI-nyckel KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
Synonym BCP, Bromcresol Purple, sodium salt, 5';, 5';';-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein, sodium salt
PubChem CID 23665568
IUPAC-namn natrium;2-[(E)-(3-brom-4-hydroxi-5-metylfenyl)-(3-brom-5-metyl-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]bensensulfonat
LEDER CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
Specifica
Kemiskt namn eller material Bromocresol Purple, sodium salt
Namnnotering Water soluble, Indicator, Pure
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 1394
Löslighetsinformation Solubility in water: Soluble
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 562.2
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Specifik utsläckning 900 min. (590nm, 0.01N NaOH)
Visuell övergångsintervall from pH 5.2 (yellow) to p 6.8 (purple)
Färg Brunt till rött
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.