Läs mer
Bromocresol Purple, Supelco™
Produktkod. 15867160
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15867160 25 g 25g
15857160 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15867160 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1030250025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Indicator ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-40-2
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 540.22
Specifikationer
Smältpunkt 242°C
MDL-nummer MFCD00011681
Synonym Bromocresol purple, 5′,5′′-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein, Bromocresol purple
Kvantitet 25 g