Läs mer
bromokresol lila, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11494097
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494097 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11494097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19530.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540,22 g/mol
Det används som en pH-indikator och för att mäta serumalbuminkoncentrationer. Den används som en pH-indikator (5,2-6,8: gul till blålila) och används även vid spektrofotometrisk bestämning av serumalbumin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den används som en pH-indikator och för att mäta serumalbuminkoncentrationer. Den används som en pH-indikator (5,2-6,8: gul till blålila) och används även vid spektrofotometrisk bestämning av serumalbumin.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i etanol (80 mg/ml), alkohol, metanol (4 mg/ml), metylcellosolve (300 mg/ml) och utspädda alkalier.
Anmärkningar
Övergångsintervall: pH 5,2 (gul) till pH 6,8 (lila)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromocresol Purple
Smältpunkt ∼240 °C (dekomposition)
CAS 115-40-2
Molekylformel C21H16Br2O5S
MDL-nummer MFCD00011681
Beilstein 359618
Merck Index 14,1387
Löslighetsinformation Olöslig i vattenlösning. Löslig i etanol (80 mg/ml), alkohol, metanol (4 mg/ml), metylcellosolv (300 mg/ml) och utspädda alkalier.
Kvantitet 250 g
InChI-nyckel ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
IUPAC-namn 3,3-bis(3-brom-4-hydroxi-5-metylfenyl)-3H-2,1λ6-bensoxatiol-1,1-dion
Molekylvikt (g/mol) 540.22
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
Formel vikt 540.24
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.