Läs mer
Bromocresol Lila, TRC
Produktkod. 30344011
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30344011 100 g
1 options
Produktkod. 30344011 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB682555100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromocresol Purple
CAS 115-40-2
Molekylformel C21H16Br2O5S
Kvantitet 100 g
Synonym 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
InChI formel InChI=1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
LEDER CC1=C(C(=CC(=C1)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)C)Br)O
IUPAC-namn 2-bromo-4-[3-(3-brom-4-hydroxy-5-metylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-6-metylfenol
Molekylvikt (g/mol) 540.22
Formel vikt 537.909