Läs mer
Bromocresol Lila, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromocresol Purple |
| CAS | 115-40-2 |
| Molekylformel | C21H16Br2O5S |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3 |
| LEDER | CC1=C(C(=CC(=C1)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)C)Br)O |
| IUPAC-namn | 2-bromo-4-[3-(3-brom-4-hydroxy-5-metylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-6-metylfenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 540.22 |
| Formel vikt | 537.909 |