Läs mer
Bromocresol Green Solution, EP-klass, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11484669 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484669 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11484669 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 1012601
 Begränsad artikel
I lager
Används som pH-indikator och spårfärg. Bromocresol Green Solution, EP-klass, Reagecon™ är en färdig analytisk volymetrisk lösning som används i manuella och automatiska titreringar. Den är tillverkad enligt European Pharmacopoeia Chapter 4 (4.1.1) och framställd i en ISO 9001 anläggning.
Bromkresolgrönt (BCG) är ett färgämne från trifenylmetanfamiljen. Den används som en pH-indikator i applikationer som växtmedium för mikroorganismer och titrering. Det används också som ett spårningsfärgämne för DNA-agarosgelelektrofores. Det fungerar som en hämmare av prostaglandin E 2 transportprotein.
  • Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) riktlinjer
  • Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
  • Redo att använda reagens eliminerar tid och arbete för att förbereda exakta volumetriska lösningar
Specifikationer
Smältpunkt 89 °C
CAS 76-60-8
Molekylformel C21H14Br4O5S
Synonym BCG
InChI-nyckel FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxi-2-metylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-3-metylfenol
Molekylvikt (g/mol) 698.014
PubChem CID 6451
Formel vikt 698,01 g/mol
Densitet 0,839 g/cm3
Färg Klart
pH 3.8 till 5.4
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • BROMOCRESOL GREEN SOLUTION
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol