Learn More
Tocris Bioscience™ Bromocriptine mesylate
Description
Bromocriptine mesylate is a selective D3 and D2 dopamine receptor agonist (Ki values are ∼ 5 nM and ∼ 8 nM respectively). Activates both isoforms of D2 receptor (EC50 values are 0.10-0.12 nM and 4.4 nM for D2L and D2S receptors, respectively. Bromocriptine shows anti-Aβ effects that are increased in combination with Cromolyn (Cat. No. 6424) and Topiramate (Cat. No. 3620). Also lowers glucose and increases insulin sensitivity in vivo.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Bromocriptine mesylate |
| CAS | 22260-51-1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C33H44BrN5O8S |
| Formel vikt | 750.7 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 750.706 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?