missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bromocyclen, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromocyclen |
| CAS | 1715-40-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bromocyclen |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H5 Br Cl6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 5-(Bromomethyl)-1,2,3,4,7,7-hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-(Bromomethyl)-1,2,3,4,7,7-hexachloro-2-norbornene, Alugan, Bromociclen, Bromocyclen, Bromodan, ENT 23393, SD 2774 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5BrCl6/c9-2-3-1-6(12)4(10)5(11)7(3,13)8(6,14)15/h3H,1-2H2/t3?,6-,7+/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C(CBr)C[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?