Läs mer
Bromocyclobutane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromocyclobutane |
| CAS | 4399-47-7 |
| Molekylformel | C4H7Br |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7Br/c5-4-2-1-3-4/h4H,1-3H2 |
| LEDER | BrC1CCC1 |
| IUPAC-namn | bromocyclobutane |
| Molekylvikt (g/mol) | 135 |
| Formel vikt | 133.9731 |