Learn More
Bromcyklopeptan, 97 %
Product Code. 11416326
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11416326 25 g 25g
11406326 5 g 5g
11426326 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11416326 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23110.14
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 2404-35-5 | C7H13Br | 177,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2404-35-5
Molekylformel C7H13Br
Molekylvikt (g/mol) 177.09
MDL-nummer MFCD00004149
InChI-nyckel LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, bromocycloheptane, acmc-209g8c
PubChem CID 16992
IUPAC-namn bromcykloheptan
LEDER BrC1CCCCCC1
Specifications
Kemiskt namn eller material Bromocycloheptane
Densitet 1.3
Kokpunkt 71 °C till 72 °C (10 mmHg)
Flampunkt 68 °C (154 °F)
Brytningsindex 1.5052
Kvantitet 25 g
Beilstein 1098389
Formel vikt 177.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.