Läs mer
Bromcyklohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11404673
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404673 500 g 500g
11494663 100 g 100g
11414673 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404673 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11593.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-85-0 | C6H11Br | 163.06 g/mol
Bromocyklohexan har använts för att studera joniseringen av ekvatoriala och axiella konformationella isomerer av stol-bromocyklohexanen med användning av vakuum ultraviolett massanalyserad tröskeljoniseringsspektroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Bromocyklohexan har använts för
att studera joniseringen av ekvatoriala och axiella konformationella isomerer av stol-bromocyklohexan med hjälp av vakuum ultraviolett massanalyserad tröskeljoniseringsspektroskopi.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Air& Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-85-0
Molekylformel C6H11Br
Molekylvikt (g/mol) 163.06
MDL-nummer MFCD00003819
InChI-nyckel AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl bromide, cyclohexane, bromo, 1-bromocyclohexane, unii-ya0ums4rny, bromo-cyclohexane, ya0ums4rny, cyclohexylbromide, bromocylcohexane, bromocyclohexane, ksc178g7n
PubChem CID 7960
IUPAC-namn bromcyklohexan
LEDER BrC1CCCCC1
Specifications
Kemiskt namn eller material Bromocyclohexane
Smältpunkt -57°C
Densitet 1.335
Kokpunkt 166°C to 167°C
Flampunkt 62°C (143°F)
Brytningsindex 1.495
Kvantitet 500 g
Beilstein 1098373
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,2730
Löslighetsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vikt 163.06
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.