Läs mer
Bromcyklohexan, TRC
Produktkod. 30343592
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30343592 10 g
1 options
Produktkod. 30343592 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68256510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromocyclohexane
CAS 108-85-0
Molekylformel C6H11Br
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Bromocyclohexane, Cyclohexyl Bromide, NSC 11207
InChI formel InChI=1S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
LEDER BrC1CCCCC1
IUPAC-namn bromocyklohexan
Molekylvikt (g/mol) 163.06
Formel vikt 162.0044