Läs mer
Bromocyclopentane, 98+%
Produktkod. p-7022599
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11482807
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15455.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 137-43-9 | C5H9Br | 149.031 g/mol
Bromcyklopentan är en prekursor som används vid framställning av cyklopenten och cyklopentanol. Det är en fettbromid, som används som lösningsmedel. Det används som en mellanprodukt för framställning av ytaktiva ämnen och läkemedel och andra organiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bromocyklopentan är en prekursor som används vid framställning av cyklopenten och cyklopentanol. Det är en fettbromid, som används som lösningsmedel. Det används som en mellanprodukt för framställning av ytaktiva ämnen och läkemedel och andra organiska föreningar.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137-43-9
Molekylformel C5H9Br
Molekylvikt (g/mol) 149.031
MDL-nummer MFCD00001359
InChI-nyckel BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl bromide, cyclopentylbromide, cyclopentane, bromo, bromo cyclopentane, bromo-cyclopentane, bromocyclopentan, cylopentylbromide, cyclopentyl-bromide, sfphabilimup@, 4-bromocyclopentane
PubChem CID 8728
IUPAC-namn bromcyklopentan
LEDER C1CCC(C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromocyclopentane
Densitet 1.390
Kokpunkt 137°C to 139°C
Flampunkt 42°C (107°F)
Analysprocentintervall 98%
Brytningsindex 1.4895
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1209256
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 149.04
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bromocyclopentane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Bromocyclopentane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.