Läs mer
Bromocyclopentane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromocyclopentane |
| CAS | 137-43-9 |
| Molekylformel | C5H9Br |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Cyclopentyl Bromide, NSC 1110 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2 |
| LEDER | BrC1CCCC1 |
| IUPAC-namn | bromocyclopentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.03 |
| Formel vikt | 147.9888 |