Läs mer
Bromocyclopentane, TRC
Produktkod. 30345621
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30345621 250 g
1 options
Produktkod. 30345621 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB682825250G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromocyclopentane
CAS 137-43-9
Molekylformel C5H9Br
Kvantitet 250 g
Synonym Cyclopentyl Bromide, NSC 1110
InChI formel InChI=1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
LEDER BrC1CCCC1
IUPAC-namn bromocyclopentane
Molekylvikt (g/mol) 149.03
Formel vikt 147.9888