Läs mer
Bromocyclopropane-2,2,3,3-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromocyclopropane-d4 |
| CAS | 1398065-55-8 |
| Molekylformel | C3 D4 H Br |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Cyclopropyl bromide-d4, NSC 89692-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H5Br/c4-3-1-2-3/h3H,1-2H2/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])C(Br)C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 3-bromo-1,1,2,2-tetradeuteriocyclopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 125 |
| Formel vikt | 123.9826 g/mol |
| Visa mer |