Läs mer
Bromocyclopropane, 99%
Produktkod. 11467217
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467217 10 g 10g
11477217 50 g 50g
11487217 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14996.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4333-56-6 | C3H5Br | 120.977 g/mol
Bromocyklopropan används främst som mellanprodukt vid tillverkning av farmaceutiska och agrokemiska produkter. Det används också vid framställning av cyklopropylborsyra. Det används som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bromocyklopropan används främst som mellanprodukt vid tillverkning av farmaceutiska och agrokemiska produkter. Det används också vid framställning av cyklopropylborsyra. Det används som en mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet
Det är lösligt i kloroform och metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4333-56-6
Molekylformel C3H5Br
Molekylvikt (g/mol) 120.977
MDL-nummer MFCD00001271
InChI-nyckel LKXYJYDRLBPHRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl bromide, cyclopropane, bromo, cyclopropylbromide, bromo-cyclopropan, bromo-cyclopropane, cyclopropylbrornide, bromanylcyclopropane, pubchem14417, bromocyclopropane, acmc-1aii5
PubChem CID 78037
IUPAC-namn bromcyklopropan
LEDER C1CC1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromocyclopropane
Densitet 1.515
Kokpunkt 68°C to 70°C
Flampunkt −6°C (21°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1900287
Löslighetsinformation It is soluble in chloroform,and methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 120.98
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.