Läs mer
Bromocyclopropane-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromocyclopropane-d4 |
| CAS | 1398065-55-8 |
| Molekylformel | C3 D4 H Br |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Cyclopropyl bromide-d4, NSC 89692-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5Br/c4-3-1-2-3/h3H,1-2H2/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])C(Br)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 3-bromo-1,1,2,2-tetradeuteriocyclopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 125 |
| Formel vikt | 123.9826 |