Läs mer
Bromcyklopropan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromocyclopropane |
| CAS | 4333-56-6 |
| Molekylformel | C3H5Br |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Cyclopropyl bromide, NSC 89692 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5Br/c4-3-1-2-3/h3H,1-2H2 |
| LEDER | BrC1CC1 |
| IUPAC-namn | bromocyklopropan |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.98 |
| Formel vikt | 119.9575 |