missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bromodichloroacetonitrile, TRC

Produktkod. 30133387
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133387 500 mg
17903275 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133387 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB683400500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 60523-73-1
Molekylformel C2 Br Cl2 N
Molekylvikt (g/mol) 188.84
Synonym 2-Bromo-2,2-dichloroacetonitrile;
IUPAC-namn 2-bromo-2,2-dichloroacetonitrile
LEDER ClC(Cl)(Br)C#N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bromodichloroacetonitrile
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C2BrCl2N/c3-2(4,5)1-6
Formel vikt 186.8591
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.