Läs mer
Bromodichloromethane 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310517
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310517 1 ml
1 options
Produktkod. 30310517 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011103ME
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromodichloromethane
CAS 75-27-4
Analyt- eller komponentnamn Bromodichloromethane
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C H Br Cl2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/CHBrCl2/c2-1(3)4/h1H
LEDER ClC(Cl)Br
IUPAC-namn bromo(dichloro)methane
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 163.83
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 161.8639 g/mol