Läs mer
Alfa Aesar™ Bromodichloromethane, 98%, stab. with potassium carbonate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromodichloromethane |
| Namnnotering | Stabilized with potassium carbonate |
| CAS | 75-27-4 |
| Smältpunkt | -57°C |
| Kokpunkt | 87°C to 89°C |
| Odör | Chloroform-like |
| Molekylformel | CHBrCl2 |
| MDL-nummer | MFCD00000824 |
| Kvantitet | 10 g |
| Beilstein | 1697005 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Bromotrichloromethane
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Bromotrichloromethane