Läs mer
Bromodikloroklornitrometan, TRC
Produktkod. 30136727
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136727 100 mg
30136659 50 mg
30040555 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136727 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB683425100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 918-01-4
Molekylformel C Br Cl2 N O2
Molekylvikt (g/mol) 208.83
Synonym Bromodichloronitromethane (ACI), Dichlorobromonitromethane
IUPAC-namn bromo-diklor-nitrometan
LEDER [O-][N+](=O)C(Cl)(Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromodichloronitromethane
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/CBrCl2NO2/c2-1(3,4)5(6)7
Formel vikt 206.8489