Läs mer
Bromodiiodomethane (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromodiiodomethane |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/CHBrI2/c2-1(3)4/h1H |
| Formel vikt | 345.7351 |