Läs mer
Bromodipfenylmetan, 90 %
Produktkod. 10709023 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10709023 500 g 500g
10015932 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10709023 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 373465000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 776-74-9 | C13H11Br | 247,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 776-74-9
Molekylformel C13H11Br
Molekylvikt (g/mol) 247.13
MDL-nummer MFCD00000134
InChI-nyckel OQROAIRCEOBYJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromodiphenylmethane, benzhydryl bromide, diphenylmethyl bromide, diphenylbromomethane, alpha-bromodiphenylmethane, bromo phenyl methyl benzene, benzene, 1,1'-bromomethylene bis, methane, bromodiphenyl, bromomethylene dibenzene, bromodiphenyl methane
PubChem CID 236603
IUPAC-namn [brom(fenyl)metyl]bensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromodiphenylmethane
Smältpunkt 33.0°C to 42.0°C
Kokpunkt 184.0°C (20.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5)2CHBr
Kvantitet 500 g
Beilstein 05,592
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 247.13
Procent renhet 90%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bromodiphenylmethane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.