Läs mer
Bromodomain inhibitor-8, MedChemExpress
Produktkod. 16486016
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16486016 100 mg
16485418 10 mg
16428137 5 mg
16421607 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16486016 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY128703
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Bromodomain inhibitor-8 (Intermediate 21) is a BET bromodomain inhibitor for treating autoimmune and inflammatory diseases.
Bromodomain inhibitor-8 (Intermediate 21) is a BET bromodomain inhibitor for treating autoimmune and inflammatory diseases.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromodomain inhibitor-8
CAS 1300031-70-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H25ClN2O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (222.75 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OC)C1=CC=C(C2=CC3=C(N(C(C)=O)[C@@H](C)C[C@H]3NC4=CC=C(Cl)C=C4)C=C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 448.94
Formel vikt 448.94
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation