Läs mer
Bromoethane-1,1-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromoethane-1,1-D2 |
| CAS | 3652-84-4 |
| Molekylformel | C2 D2 H3 Br |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethane-1,1-d2, 1-bromo- (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI), 1-Bromoethane-1,1-d2, 1,1-Dideuteroethyl bromide, Bromoethane-1,1-d2, 1-Bromoethane-1,1-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(C)Br |
| IUPAC-namn | 1-bromo-1,1-dideuterioethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.9774 |
| Formel vikt | 109.97 g/mol |
| Visa mer |