Läs mer
Bromoethane-1,2,2-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromoethane-1,2,2-D3 |
| CAS | 23705-69-3 |
| Molekylformel | C2 D3 H2 Br |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethane-1,1,2-d3, 2-bromo- (6 CI, 8 CI), 1-Bromoethane-1,2,2-D3, 2-Bromoethane-1,1,2-d3, Ethylbromide-1,2,2-d3, Bromoethane-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D2,2 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])C([2 H])Br |
| IUPAC-namn | 1-bromo-1,2,2-trideuterioethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 111.9836 |
| Formel vikt | 110.9763 g/mol |
| Visa mer |