Läs mer
Bromoethane-2-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromoethane-2-D |
| CAS | 23705-67-1 |
| Molekylformel | C2 D H4 Br |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Ethane-d, 2-bromo- (6 CI, 8 CI, 9 CI), 1-Bromoethane-2-d1, 2-Deuteroethyl bromide, 2-Bromoethane-1-d, 1-Bromoethane-2-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D |
| LEDER | [2 H]CCBr |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2-deuterioethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.9713 |
| Formel vikt | 108.9637 g/mol |
| Visa mer |