missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bromoethane-2-d1, CDN

Produktkod. 30321364
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30321364 1 g -
30317071 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321364 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND03441G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Bromoethane-2-D
CAS 23705-67-1
Molekylformel C2 D H4 Br
Kvantitet 1 g
Synonym Ethane-d, 2-bromo- (6 CI, 8 CI, 9 CI), 1-Bromoethane-2-d1, 2-Deuteroethyl bromide, 2-Bromoethane-1-d, 1-Bromoethane-2-D
InChI formel InChI=1 S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D
LEDER [2 H]CCBr
IUPAC-namn 1-bromo-2-deuterioethane
Molekylvikt (g/mol) 109.9713
Formel vikt 108.9637 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.