Läs mer
Bromoetan, 98 %
Produktkod. 11415173
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415173 500 g 500g
11404190 100 g 100g
11425173 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ozonnedbrytande ämnen enligt förordning (EG) nr 1005/2009. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11415173 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12804.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller ozonnedbrytande ämnen enligt förordning (EG) nr 1005/2009. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 74-96-4 | C2H5Br | 108,966 g/mol
Brometan används i organisk syntes för införande av etylgrupp. Det används ofta som lösningsmedel, som bedövningsmedel inom medicin och som köldmedium. Det är en viktig komponent i knackningsförhindrande vätska i bensin. Det används också vid tillverkning av läkemedel som vitamin A samt vid tillverkning av flamskyddsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Brometan används i organisk syntes för införande av etylgrupp. Det används ofta som lösningsmedel, som bedövningsmedel inom medicin och som köldmedium. Det är en viktig komponent i knackningsförhindrande vätska i bensin. Det används också vid tillverkning av läkemedel som vitamin A samt vid tillverkning av flamskyddsmedel.
Löslighet Blandbar med
etanol, eter, kloroform och organiska lösningsmedel.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel, magnesium, kalium, kalcium, natriumoxider, aluminium, zink och alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74-96-4
Molekylformel C2H5Br
Molekylvikt (g/mol) 108.966
MDL-nummer MFCD00000232
InChI-nyckel RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl bromide, ethane, bromo, 1-bromoethane, monobromoethane, bromic ether, hydrobromic ether, bromure d'ethyle, ethylbromide, etylu bromek, halon 2001
PubChem CID 6332
IUPAC-namn brometan
LEDER CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromoethane
Smältpunkt -119 °C
Densitet 1.461
Kokpunkt 37 °C till 39 °C
Flampunkt −23 °C (−9 °F)
Analysprocentintervall ≥98%
Linjär formel BrCH2CH3
Brytningsindex 1.4235
Kvantitet 500 g
UN-nummer 1891
Beilstein 1209224
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,3771
Löslighetsinformation Blandbar med etanol, eter, kloroform och organiska lösningsmedel.
Formel vikt 108.97
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.