Läs mer
Bromoethane, 98%, pure
Produktkod. p-3757038 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Regler: Denna produkt innehåller ozonnedbrytande ämnen enligt förordning (EG) nr 1005/2009. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10031810
Brand: Thermo Scientific Acros 154210010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ozonnedbrytande ämnen enligt förordning (EG) nr 1005/2009. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 74-96-4 | C2H5Br | 108.966 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74-96-4
Molekylformel C2H5Br
MDL-nummer MFCD00000232
InChI-nyckel RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl bromide, ethane, bromo, 1-bromoethane, monobromoethane, bromic ether, hydrobromic ether, bromure d'ethyle, ethylbromide, etylu bromek, halon 2001
PubChem CID 6332
IUPAC-namn brometan
LEDER CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromoethane
Namnnotering Pure
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5Br
Brytningsindex 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589nm)
Kvantitet 1 L
Beilstein 01, 88
Merck Index 15, 3826
Molekylvikt (g/mol) 108.966
Formel vikt 108.97
Procent renhet ≥97.5%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.