missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bromoethane-d3, TRC

Produktkod. 30348218
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30348218 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30348218 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB684198250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bromoethane-d3
CAS 7439-86-3
Molekylformel C2 D3 H2 Br
Kvantitet 250 mg
Synonym Ethyl Bromide-d3, 2-Bromoethane-2,2,2-d3, Bromoethane-d3, Ethyl-d3 Bromide, Trideuterioethyl Bromide-d3, 2,2,2-Trideuteroethyl Bromide, 2-Bromo-1,1,1-trideuteroethane
InChI formel InChI=1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/I1d3
LEDER [2H]C([2H])([2H])CBr
IUPAC-namn 2-bromo-1,1,1-trideuterioethane
Molekylvikt (g/mol) 111.98
Formel vikt 110.9763
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.