missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bromoethane-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromoethane-d3 |
| CAS | 7439-86-3 |
| Molekylformel | C2 D3 H2 Br |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Ethyl Bromide-d3, 2-Bromoethane-2,2,2-d3, Bromoethane-d3, Ethyl-d3 Bromide, Trideuterioethyl Bromide-d3, 2,2,2-Trideuteroethyl Bromide, 2-Bromo-1,1,1-trideuteroethane |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/I1d3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])CBr |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1,1,1-trideuterioethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 111.98 |
| Formel vikt | 110.9763 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?