Läs mer
Bromoethane-d5, CDN
Produktkod. 30325140
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30325140 5 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30325140 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND00615G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromoethane-D5
CAS 3675-63-6
Molekylformel C2 2H5 Br
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1 S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br
IUPAC-namn 1-bromo-1,1,2,2,2-pentadeuterioethane
Molekylvikt (g/mol) 114
Formel vikt 112.9888 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity