Läs mer
Bromoethane-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromoethane-D5 |
| CAS | 3675-63-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C2 2H5 Br |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Ethane-1,1,1,2,2-d5, 2-bromo- (ACI), 2-Bromoethane-1,1,1,2,2-d5 (ACI), Ethane-d5, bromo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), 1-Bromo-1,1,2,2,2-pentadeuterioethane, Bromoethane-d5, Ethyl bromide-d5, Ethyl-d5 bromide, Pentadeuterioethyl bromide, Pentadeuteroethyl bromide, Perdeuterioethyl bromide, Bromoethane-D5 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br |
| IUPAC-namn | 1-bromo-1,1,2,2,2-pentadeuterioethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 114 |
| Visa mer |